Cajas dispensadoras
Proveedor: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
A-1232 A-1231 A-1230
212-9272EA 321 EUR
212-9272 212-9271 212-9270
Cajas dispensadoras
Cajas Cajas dispensadoras
Acrílico, transparente.
  • Fácil carga superior y cómoda dispensación a través de la solapa frontal
  • La parte frontal transparente permite comprobar fácilmente el contenido
  • La tapa y la solapa frontal limitan la infiltración de polvo y otras partículas
Ideal para almacenar y dispensar una gran variedad de piezas pequeñas, como puntas de pipeta, microtubos, jeringas desechables, cánulas, etc.