Cajas de pipetas, cuadradas
Proveedor: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
W-1154 W-1155 W-1153 W-1152 W-1151 W-1150
612-2044EA 109 EUR
612-2044 612-2045 612-2043 612-2042 612-2041 KOEHW-1150
Cajas de pipetas, cuadradas
Cajas Recipientes de esterilización de pipetas
Cajas de aluminio anodizado con inserto de silicona para el almacenamiento protector de las pipetas.
  • Con tapa deslizante
  • Autoclavable hasta 180 °C