Sample containers, with screw cap
Proveedor: DELTALAB
309552 309526 309502
DELT309552EA 251 EUR
DELT309552 DELT309526 DELT309502
Sample containers, with screw cap
Recipientes de muestras Contenedores, uso general
Container made of PS with PE screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Aseptic or sterile available
  • With high safety closure biflex caps
Recommended volume: 50 ml
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904