Cytology brushes
Proveedor: DELTALAB
440151 440150
DELT440151EA 247 EUR
DELT440151 DELT440150
Cytology brushes
Cepillos
Estos cepillos de citología son ideales para la recogida de muestras de cuello de útero, diseñados para tomar muestras de células sin dañarlas.
  • Vástago de ABS azul
  • Incluye una punta suave para proporcionar más comodidad a los pacientes
  • El modelo estéril se esteriliza con óxido de etileno
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904