Cajas criogénicas, con tapa
Proveedor: DELTALAB
M-604 M-607 M-610
DELTM-604EA 0 EUR
DELTM-604 DELTM-607 DELTM-610
Cajas criogénicas, con tapa
Cajas Criocajas
Las criocajas, de cartón, blancas, con compartimentos premontados, están diseñadas para el almacenamiento y la conservación de muestras congeladas.
  • Recubierto por un papel blanco especial pegado a mano y ensamblado a mano para una mejor calidad
  • Resisten temperaturas de hasta -100 °C
  • Identificaciones alfanuméricas impresas en cada caja
Adecuado para las rejillas de los arcones de congelación. Ideal para microtubos y crioviales.