Sondas de profundidad multiparámetros, MPP 930 IDS
Proveedor: WTW
401205 401206
665-0357EA 3800 EUR
665-0357 665-0358
Sondas de profundidad multiparámetros, MPP 930 IDS
Electrodos Otros electrodos
Estas sondas de profundidad digital con compensación barométrica y de temperatura incorporadas combinan mediciones disueltas de oxígeno, pH u ORP y conductividad con lecturas de profundidad precisas. Se pueden usar con uno, dos o tres electrodos IDS. El medidor multiparamétrico Multi 3430 o Multi 3630 IDS se requiere para las mediciones.
  • Sin necesidad de atornillar ni desatornillar. Con tan solo un clic obtendrá una conexión resistente a la presión y a la tensión por tracción, así como una conexión de datos segura al MPP IDS
  • Carrete de cable especial opcional con contactos deslizantes para enrollar simultáneamente el cable y tomar lecturas; espacio para cables hasta 100 m de longitud
  • Con tres entradas de sensor para medir simultáneamente hasta tres parámetros, incluida la profundidad
Información para pedidos: Sensors on request, please contact customer service.
Información de suministro: Las sondas se suministran con un sensor de presión integrado, protector, peso y tapas de protección para las entradas del sensor y la salida de la sonda Los sensores se deben solicitar por separado.
El kit se entrega con una sonda, un sensor de presión integrado, protector, peso y tapas de protección, estuche de transporte y tres sensores (SensoLyt®900-P, TetraCon® 925-P y FDO® 925).