Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® Solvex® 37-676 / 37-695
Proveedor: Ansell
37-695/8 37-695/9 37-676/10 37-676/11 37-676/7 37-676/8 37-676/9 37-695/10 37-695/11 37-695/7
ANSE37-695/8EA 75.7 EUR
ANSE37-695/8 ANSE37-695/9 ANSE37-676/10 ANSE37-676/11 ANSE37-676/7 ANSE37-676/8 ANSE37-676/9 ANSE37-695/10 ANSE37-695/11 ANSE37-695/7
Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® Solvex® 37-676 / 37-695
Guantes
Estos guantes de nitrilo antiestático con forro flocado son la elección ideal para una manipulación segura en una amplia gama de entornos de trabajo en los que hay productos químicos agresivos.
  • Totalmente reutilizable, con gran resistencia a la abrasión
  • El forro de algodón y la película de nitrilo flexible ofrecen un confort excepcional para el usuario
  • El acabado de rombo invertido mejora los niveles de agarre
  • Mayor longitud para una mayor protección de la muñeca y la zona inferior del antebrazo
Ideal para el procesamiento y la preparación deMore Product Information