Lotion soaps, Nature
Proveedor: Plum Safety
1786 1795
PLUM1786EA 36.2 EUR
PLUM1786 PLUM1795
Lotion soaps, Nature
Limpieza de la piel Jabones y productos para la piel
Natural mild, gentle cream soap for normal and frequent hand washing, where special consideration is given to the skin and the environment.
  • With the Swan label
  • Without colourants or perfume
  • For dispenser systems: CombiPlum Electronic (1 L) and MP2000 (1,4 L)
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904