Vasos, forma baja, PP
Proveedor: Brand
87602 87604 87606 87608 87618 87610 87612 87616 87620 87622 87624 87626 87614
213-0377EA 26.3 EUR
213-0377 213-0378 213-0379 213-0380 213-0385 213-0381 213-0382 213-0384 213-0386 213-0387 213-0388 213-0389 213-0383
Vasos, forma baja, PP
Vasos de precipitados
PP, muy translúcido.
  • Excelente resistencia química
  • Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
  • Para esterilización en autoclave (+121 °C) se deben seleccionar vasos con escala en relieve
Con escala azul impresa, borde con cuentas y pico.
Certificaciones: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml además de ISO 7056