Batas de laboratorio, KIMTECH SCIENCE * A7 P +
Proveedor: KIMBERLY CLARK
97740 97700 97710 97730 97720
113-7901EA 128 EUR
113-7901 113-7897 113-7898 113-7900 113-7899
Batas de laboratorio, KIMTECH SCIENCE * A7 P +
Prendas desechables
Estas batas de laboratorio hechas de PP recubierto con película con costuras triples son ideales para su uso en entornos de investigación y fabricación en aplicaciones farmacéuticas, bioquímicas, biomédicas, cosméticas, forenses y otras. Protegen al usuario contra productos químicos líquidos de bajo riesgo en forma de salpicaduras de luz, aerosoles y aerosoles.
  • Altos niveles de protección contra partículas y bacterias (con una eficiencia de filtración del 99%)
  • El material no tejido tiene una sensación de tela y es transpirable, lo que reduce el riesgo de