Cajas de almacenamiento, PP, con tapa
Proveedor: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
A-1199 A-1193 A-1188 A-1189 A-1192
212-9277EA 17.2 EUR
212-9277 212-3911 KOEHA-1188 KOEHA-1189 KOEHA-1192
Cajas de almacenamiento, PP, con tapa
Cajas Cajas de almacenamiento
Cajas de almacenamiento superior de polipropileno (PP) para almacenar los tubos sin polvo.
  • Contiene 100 tubos de hasta 12 mm de diámetro
  • Resistente a temperaturas de -40 a +130 °C