Cables de calefacción
Proveedor: WINKLER
WKG00400500075 WKG00401000150 WKG00401500225 WKG00402500375 WKG00403000450 WKG00404000600 WKG00406000900 WKG00405000750 WKG00401000300
WINKWKG00400500075EA 63.9 EUR
WINKWKG00400500075 WINKWKG00401000150 WINKWKG00401500225 WINKWKG00402500375 WINKWKG00403000450 WINKWKG00404000600 WINKWKG00406000900 WINKWKG00405000750 WINKWKG00401000300
Cables de calefacción
Cabos
Cable calefactor que consta de una espiral calefactora aislada con seda de vidrio.
  • Con trenzado exterior flexible de seda de vidrio
  • Temperatura máxima de 400 °C