Vasos de medida con asa, PP
Proveedor: LAMAPLAST
1161 1160 1159 1158 1157 1156
215-4360EA 2.8 EUR
215-4360 215-4359 215-4358 215-4357 215-4356 215-4355
Vasos de medida con asa, PP
Vasos de precipitados
PP, translúcido.
  • Buena resistencia química
  • Resistente al calor hasta +121 °C (durante 20 minutos), uso prolongado +100 °C
  • Superficies lisas para una limpieza fácil y rápida
Ideal para el uso general de laboratorio y una amplia variedad de otras aplicaciones. Con escala y pico en relieve.