Scoops
Proveedor: LAMAPLAST
64 65 63 62
LAMA64EA 4.6 EUR
LAMA64 LAMA65 LAMA63 LAMA62
Scoops
Palas
These scoops are made of high density PE. Ideal for use in food applications.
  • For withdrawal of solid and granulates samples
  • Rounded bottom
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904