Botellas YOUTILITY con tapón de rosca, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
218812854 218814452 218813653 218815457
215-4500EA 39.2 EUR
215-4500 215-4502 215-4501 215-4503
Botellas YOUTILITY con tapón de rosca, DURAN®
Frascos Botellas de vidrio
DURAN®, borosilicate 3.3 glass, clear.
  • Specially shaped grip zones on the bottles for safer and easier handling
  • Ergonomic GL 45 screw cap made from food grade polypropylene
  • Shortened threads on bottle and cap for faster opening
  • Dedicated accessories for easy and simple identification and personalisation
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Las botellas DURAN® YOUTILITY representa una nueva generación de frascos de vidrio para laboratorio para su uso en una amplia y diversa gama de aplicaciones. Las innovaciones incluyen una forma de botella ergonómica mejorada y se extienden a accesorios dedicados que incorporan muchas características innovadoras para mejorar el manejo, la identificación de muestras y la facilidad de uso.
With printed Retrace Code (batch identification).