Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 70-205
Proveedor: Ansell
70-205/7 70-205/8 70-205/9 70-205/10
112-3553EA 9.1 EUR
112-3553 112-3554 112-3555 112-3552
Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 70-205
Guantes
Estos guantes de punto están diseñados para proporcionar una resistencia mecánica superior en aplicaciones de manipulación y producción de servicio ligero a medio. El refuerzo de Kevlar® proporciona una resistencia al corte muy alta, ofrece un mayor confort y destreza.
  • Recubrimiento Neptune®: las fibras del guante repelen los líquidos, evitando daños en los hilos de Kevlar® y prolongando la vida del guante
  • El área reforzada del pulgar aumenta la resistencia a la abrasión
  • Los guantes son totalmente lavables y pueden ser reutilizados muchas veces