VWR®, Tubos de centrífuga, con tapa adjunta, 5 ml
Proveedor: VWR Collection
525-0661EA 53.7 EUR
525-0661 525-0663 525-0664 525-0662 525-0665 525-0666
VWR®, Tubos de centrífuga, con tapa adjunta, 5 ml
Tubos Tubos de centrífuga
Estos microtubos de 5 ml están fabricados en PP transparente con un tapón plano a presión, fácil de abrir y cerrar.
  • Fabricados en PP de alto grado de resistencia a los rayos gamma
  • Autoclavables a 121 °C y congelables a –80 °C
  • Los tubos pueden centrifugarse hasta 25000×g RCF
  • Proporcionan un área de marcado fácil y legible
  • La versión estéril se esteriliza por irradiación SAL10⁻⁶ (ISO11137)
Los tubos de microcentrífuga se utilizan principalmente para el almacenamiento, la operación y la centrifugación de muestras.
Certificaciones: Fabricados en unMore Product Information