Sample container, with screw cap
Proveedor: DELTALAB
309402 409402
216-4040EA 45.3 EUR
216-4040 DELT409402
Sample container, with screw cap
Recipientes de muestras Contenedores, uso general
Graduated containers made of PP or PS, with PE caps.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904