Cestas de alambre, cuadradas
Proveedor: DELTALAB
H-210 H-240 H-200
216-7510EA 124 EUR
216-7510 216-7512 DELTH-200
Cestas de alambre, cuadradas
Cestas Cestas, alambre
Cestas cuadradas, de alambre de acero inoxidable, con asas plegables.
  • Cuenta con una fuerte base de malla tejida
  • Buena resistencia química
  • Buena resistencia a la temperatura
  • Viene sin tapa (para pedir cestas con tapa, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente