Sample containers, with screw cap
Proveedor: DELTALAB
409752 409756 409756.B
DELT409752EA 184 EUR
DELT409752 DELT409756 DELT409756.B
Sample containers, with screw cap
Recipientes de muestras Contenedores, uso general
Ultra clear PP containers with PE leak proof screw cap and PS spoon.
  • Graduated in 100 ml increments
  • Frosted panel on side for easy writing
  • Good chemical and temperature resistance
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904