Columnas para SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18 PolarPlus®
Proveedor: Avantor
7466-07EA 240.31 EUR
7466-07 7466-08 7466-06 7466-04 7466-01 7466-03 7466-10
Columnas para SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18 PolarPlus®
Columnas de cromatografía
Las columnas BAKERBOND spe™ son columnas de PP o vidrio desechables preempaquetadas con sorbentes de alta capacidad contenidas en dos frits de PE de 20 µm. Las columnas BAKERBOND spe™ C18 PolarPlus® se utilizan cuando la BAKERBOND spe™ C18 produce recuperaciones bajas de compuestos muy polares (es decir, solubles en agua).
  • A base de sílice
  • Extracción de compuestos a partir de volúmenes de solución de muestra que abarcan desde unos cuantos cientos de µl hasta 1 L
  • Se procesan por vacío, presión positiva o centrifugación
  • Dan hasta una recuperación 10 veces superior de compuestos polares que las BAKERBOND spe™ C18
Aplicaciones generales: fármacos generales (polares, básicos y ácidos) en muestras de suero, orina y agua, control de fármacos terapéuticos, p. ej., fármacos antidepresivos y antisicóticos, ácidos, pesticidas polares en muestras de agua.
Estas columnas para SPE se pueden utilizar en el modo de fase inversa.