Columnas para SPE, a base de polímeros, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SDB
Proveedor: Avantor
7519-05EA 191 EUR
7519-05 7519-22 7523-05 7519-02 7609-02 7519-00 7519-01 7519-22T 7519-25 7523-02 7523-22
Columnas para SPE, a base de polímeros, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SDB
Columnas de cromatografía
La extracción de fase sólida, como técnica de preparación de muestras, a menudo requiere una estabilidad de las fases estacionarias en toda la gama de pH. El sorbente del copolímetro estireno-divinilbenceno (SDB) puede mejorar la calidad de la preparación de las muestras.
Propiedades estructurales, mecánicas y químicas excelentes, que poseen la pureza y la capacidad de carga, así como la estabilidad del sorbente SDB, ofrecen una limpieza y concentración previa mejoradas de las muestras. Este sorbente polimérico SDB es un sorbente SDB muy eficiente y selectivo con un elevado rendimiento deMore Product Information