VWR® PolarSafe Dots, Cryo-Labels
Proveedor: VWR Collection
817-0153EA 63 EUR
817-0153 817-0155 817-0154 817-0156
VWR® PolarSafe Dots, Cryo-Labels
Etiquetas
Los PolarSafe Dots están fabricadas en poliester químicamente inerte con un adhesivo único formulado para adherirse al vidrio y el plástico de laboratorio. Estas etiquetas no solo soportan la congelación a −80 ºC, también pueden ser usadas en la mayoría de las aplicaciones de almacenamiento criogénico (almacenamiento en fase gas a −196 ºC). No necesitas distintas etiquetas para congelación y criogenia. También se pueden usar en incubadores. Las etiquetas, completamente planas permitirán a los tubos encajar en un mayor número de sistemas de almacenamiento sin que las etiquetas se quedenMore Product Information