Cool on-column inlet supplies
Proveedor: Agilent
0100-1389 19091-63000 19245-20510 19245-20515 19245-20525 19245-20580 19245-20780 19245-40050 19245-60760 19245-80521 19320-80625 9301-0658 G1545-80520 G1545-80530
HEWL0100-1389EA 49 EUR
HEWL0100-1389 HEWL19091-63000 HEWL19245-20510 HEWL19245-20515 HEWL19245-20525 HEWL19245-20580 HEWL19245-20780 HEWL19245-40050 HEWL19245-60760 HEWL19245-80521 HEWL19320-80625 HEWL9301-0658 HEWLG1545-80520 HEWLG1545-80530
Cool on-column inlet supplies
Suministros de cromatografía Piezas de repuesto para cromatografía
  • High analytical precision
  • Solvent focusing of early eluting solutes
  • Elimination of sample discrimination and sample alteration