Fotómetros de mesa, MD 200, Lovibond®
Proveedor: Lovibond
Versátil, compacto y: El fotómetro de sobremesa MD 200 aúna en una óptica de alta precisión filtros de interferencia de calidad con LED estables a largo plazo como fuente de luz. El resultado: resultados de medición precisos en todo momento, lo utilice donde lo utilice.
- Uso versátil
- Preciso y de bajo mantenimiento
- Fácil de usar
El fotómetro MD 200 se puede utilizar en casi todas las áreas del análisis de agua. La óptica de alta precisión, que además de los LED estables a largo plazo como fuentes de luz, también ofrecen filtros de interferencia de alta calidad, garantizan resultados de medición precisos y reproducibles. Además, estos componentes hacen que el fotómetro requiera poco mantenimiento. Los dispositivos impresionan por su facilidad de uso, diseño ergonómico y dimensiones compactas, lo que hace que el manejo de los dispositivos sea fácil y seguro. Utilice tabletas de reactivo Lovibond® estables a largo plazo (durabilidad mínima garantizada de 5 a 10 años) o reactivos líquidos Lovibond®.
Información de suministro: Instrumento suministrado con estuche de transporte, 4 pilas AA, 3 viales de vidrio redondos con tapa, reactivos relevantes y manual de instrucciones.