Muestreador zonal farmacéutico Novartos Uno
Proveedor: BURKLE
5358-0140 5358-1001 5358-0120 5358-1400 5358-0110 5358-0600 5358-0105 5358-0115 5358-0125 5358-0130 5358-0135 5358-0103 5358-0100 5358-0630 5358-1030 5358-1430
300-0124EA 188 EUR
300-0124 300-0127 300-0122 300-0128 300-0120 300-0125 300-0119 300-0121 300-0123 300-0201 BURK5358-0135 BURK5358-0103 BURK5358-0100 331-0377 331-0378 331-0379
Muestreador zonal farmacéutico Novartos Uno
Muestreadores Muestreadores de sólidos
Novartos Uno con dos o tres cámaras colectoras, para recoger muestras de una zona.
  • Novartos Uno sirve para el muestreo dirigido
  • Los diferentes insertos para tomar muestras son fácilmente intercambiables
  • Insertos disponibles en volúmenes de 0 a 4,0 ml. Otros volúmenes de muestras en intervalos de 0,1 ml disponibles, previa solicitud
  • La escala de profundidades grabada con láser proporciona información precisa sobre la profundidad de inserción
  • Fabricado en acero inoxidable V4A (1.4404/1.4571)
  • Sin estrías y electropulido
  • Diámetro de 25 mm
Novartos, el muestreador de zonas farmacéutico fabricado según las directrices de la FDA para Unit-Dose-Sampling. Ahora es posible tomar una muestra doble o triple sin tener que clavar varias veces el punzón en el material a granel, lo que evita en gran medida que se produzca una segregación del material.La fácil limpieza constituye una ventaja decisiva de Novartos. El llenado y vaciado de las cámaras de recogida se ha mejorado sustancialmente empleando la geometría optimizada por ordenador; no hay intervalos ni zonas muertas donde se puedan acumularrestos de muestras.