Guantes, neopreno/policloropreno, TouchNTuff® 73-300 / 73-500
Proveedor: ANSELL HEALTH CARE
73-500/7.5 73-300/6 73-300/6.5 73-300/7 73-300/7.5 73-300/8 73-300/8.5 73-300/9 73-500/5.5 73-500/6 73-300/5.5 73-500/7 73-500/8 73-500/8.5 73-500/9 73-500/6.5
112-3299EA 700 EUR
112-3299 112-3196 112-3197 112-3198 112-3199 112-3292 112-3293 112-3294 112-3295 112-3296 112-3195 112-3298 112-3300 112-3301 112-3302 112-3297
Guantes, neopreno/policloropreno, TouchNTuff® 73-300 / 73-500
Guantes
Fabricados 100% policloropreno, estos guantes ofrecen resistencia a las salpicaduras de una amplia gama de productos químicos. Al no utilizar látex de caucho natural ni aceleradores en la fabricación, se reduce el riesgo de alergias cutáneas de tipo I y IV.
  • Estéril o no estéril, sin polvo, acabado liso
  • La nueva formulación proporciona una mayor sensibilidad debido al grosor del polímero
  • Producido en moldes ergonómicos específicos para las manos para mejorar el ajuste y la comodidad, y para reducir la fatiga y el estrés de las manos
  • SureFit Technology™ elimina el 'enrollado de los puños'
  • El revestimiento interior de poliuretano sintético permite que las manos encajen fácilmente en seco y en húmedo
  • El diseño y el grosor del polímero facilitan la facilidad y la comodidad del doble guante
Ideal para su uso en entornos controlados, en laboratorios médicos y de investigación, en la industria electrónica y farmacéutica, así como en biotecnología.
Length: 305 mm
Thickness: 0,13 mm
Colour: Cream
EN 374, EN 421; Cat. III; AQL 1,0
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo B (KLT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 1,0
Envase: Guantes no esterilizados: 20 guantes de mano derecha e izquierda empaquetados en compartimentos separados en una bolsa de polietileno; 2 bolsas de polietileno por bolsa de polietileno selladas, 5 bolsas de polietileno selladas por caja; 200 pares por caja.
Guantes esterilizados: Un par por pack de polietileno, sellado en un sobre de polietileno; 10 pares por bolsa de polietileno sellada; 5 bolsas de polietileno selladas por bolsa de polietileno maestra; 4 bolsas de polietileno maestra por cartón forrado; 200 pares por caja de cartón.