ZX4 y TX4 son agitadores vórtex de velocidad regulable, en modo continuo o con el exclusivo sensor de infrarrojos. El innovador diseño ergonómico, junto con la base de aleación de zinc con recubrimiento epoxi, garantizan una excelente estabilidad, mientras que cuatro pies antideslizantes evitan que el instrumento se desplace durante su uso. La estructura de tecnopolímero garantiza una excelente resistencia química y un mejor manejo.
- Modo de sensor IR único: Cuando el sensor detecta una probeta, el sensor activa automáticamente el instrumento, ¡sin necesidad de presión garantiza una reducción drástica de las tensiones percibidas por el operador
- Modo continuo o con el exclusivo sensor de IR
- El usuario puede configurar el tiempo de funcionamiento y mucho más a través del temporizador: De 0 a 999 h 59 min en TX4
- Velocidad variable (controlada electrónicamente)
- El TX4 tiene una pantalla LCD brillante que muestra constantemente la información más importante y permite configurar fácilmente parámetros como el tiempo y la velocidad.
Clase de protección IP según DIN EN 60529: IP 42
Certificaciones: Clase de protección IP según DIN EN 60529: IP 42
Información de suministro: Se suministra con cabezal de mezclador. Hay disponibles opcionalmente diferentes plataformas de agitación para mezclar matraces, tubos de ensayo o placas de microtitulación.