Cajas de surtido, PP
Proveedor: hünersdorff GmbH
611700 611900
216-3718EA 23.9 EUR
216-3718 HUEN611900
Cajas de surtido, PP
Cajas Cajas de almacenamiento
Caja de surtido con asa de transporte fabricada en polipropileno resistente.
  • Fondo coloreado de polipropileno a prueba de golpes y fracturas
  • Colores aptos para alimentos, posibilidad de uso en prácticamente todos los ámbitos de la vida
  • Resistente al frío y a los ácidos y álcalis habituales
  • La tapa altamente transparente y de cierre hermético evita que se mezcle el contenido