Guantes de nitrilo, TouchNTuff® 92-500
Proveedor: Ansell
92-500/8.5-9 92-500/7.5-8 92-500/6.5-7 92-500/9.5-10
112-0995EA 47.6 EUR
112-0995 112-0994 112-0993 112-0996
Guantes de nitrilo, TouchNTuff® 92-500
Guantes
Estos guantes de nitrilo ofrecen hasta cuatro veces la resistencia a la perforación de los guantes de látex natural comparables, y tres veces la resistencia de los guantes de neopreno similares. Presentan una probada resistencia a las salpicaduras de productos químicos peligrosos.
  • Puntas de los dedos no estériles, pulverizadas y texturizadas
  • Formulación de la "Tecnología de Nitrilo Fino" para una fácil colocación y un fuerte agarre en condiciones húmedas o secas
  • Diseñado para una máxima libertad de movimiento y una mínima fatiga de las manos
  • No contiene proteínas de caucho natural: Reduce el riesgo de alergias de tipo I
Suitable for chemical handling, light assembly tasks and applications in the electronics industry.
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 1149-5, Cat. III; AQL 1,5
Food contact approved.