Guantes resistentes a productos químicos, uvex rubiflex S, NB60SZ / NB80SZ
Proveedor: UVEX
6018060 6018062 9893061 6019101 6019102 6019103
UVEX6018060EA 406 EUR
UVEX6018060 UVEX6018062 UVEX9893061 UVEX6019101 UVEX6019102 UVEX6019103
Guantes resistentes a productos químicos, uvex rubiflex S, NB60SZ / NB80SZ
Guantes
Estos guantes de protección química cuentan con un grueso forro de algodón interlock y un revestimiento completo de NBR (caucho de nitrilo). Esto hace que el uvex rubiflex S sea adecuado para muchas aplicaciones en las que se requiere protección contra productos químicos y una mayor protección mecánica (por ejemplo, contra el calor).
  • Buena resistencia a los productos químicos, ácidos, álcalis, aceites minerales y disolventes
  • Alta absorción de vapor de agua gracias al forro de algodón
  • Excelentes propiedades mecánicas
  • Flexibilidad extremadamente alta
  • Extremo del guante elástico
Las aplicaciones típicas son: Industria química, construcción de alcantarillado, limpieza municipal, chorro de arena.
Thickness: 0,50 mm
Colour: Light green
EN 374 (JKL), EN 388 (2121)
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo B (JKOPT), EN 388:2016 (2121X). Aprobado para el contacto con alimentos. Norma OEKO-Tex 100.