Tubo médico, Tygon® ND 100-80
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
AAD04103 AAD04091 AAD04119 AAD04127 AAD04133
VERNAAD04103EA 493 EUR
VERNAAD04103 VERNAAD04091 VERNAAD04119 VERNAAD04127 VERNAAD04133
Tubo médico, Tygon® ND 100-80
Tuberías Tubo de transferencia
El tubo médico TYGON® ND 100-80 está hecho de un material polímero biocompatible no DEHP desarrollado específicamente para las necesidades de dispositivos médicos. El producto está aprobado por USP Clase VI y cumple con REACH.
  • Alta rigidez para resistencia a la flexión
  • Compatible con sangre
  • Transparente, con un interior liso de vidrio
  • Flexibilidad reducida para aplicaciones de succión.
  • Resistencia a la temperatura: +85 °C
  • Dureza (Durómetro Shore A): –35 a +80 ° C
  • Densidad: 1,21
Tubing ND 100-80 está disponible en cinco tamaños extremadamente pequeños para su uso en infusión intravenosa o intraarterial, y otras aplicaciones quirúrgicas y hospitalarias. Es lo suficientemente rígido para un fácil manejo, pero lo suficientemente suave como para reducir los problemas de perforación.
De acuerdo con muchos requisitos de tubos médicos, el material ND 100-80 se puede unir / soldar de manera efectiva utilizando los siguientes métodos: calor, electrónico (RF) / ultrasónico, solvente y adhesivo. Los factores a considerar al seleccionar los componentes incluyen: seguridad del enlace requerido, efecto sobre la integridad de los materiales a unir y presencia de residuos o extraíbles que pueden afectar la biocompatibilidad. Cuando no se utilizan procedimientos de unión, se recomiendan abrazaderas mecánicas para proporcionar una fijación segura.