Tubo de alta pureza, Tygon® 2475
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
ACG00003 ACG00007 ACG00012 ACG00017 ACG00022 ACG00027 ACG00038 ACG00046 ACG00053 ACG42064
VERNACG00003EA 140 EUR
VERNACG00003 VERNACG00007 VERNACG00012 VERNACG00017 VERNACG00022 VERNACG00027 VERNACG00038 VERNACG00046 VERNACG00053 VERNACG42064
Tubo de alta pureza, Tygon® 2475
Tuberías Tubo de transferencia
Tygon®, tubo de alta pureza que proporciona un alto nivel de pureza que no estaba disponible previamente en un tubo transparente y flexible.
  • Absorción y adsorción excepcionalmente bajas en comparación con la silicona.
  • La superficie interna lisa inhibe el atrapamiento de partículas
  • Ambientalmente más seguro para desechar
  • Altamente resistente a los limpiadores y desinfectantes agresivos.
  • Sin plastificante
Las aplicaciones incluyen sistemas de llenado y dispensación estériles, equipos de diagnóstico y nucleares, instrumentación analítica de laboratorio, equipos de infusión para parenterales y medicamentos, producción de cosméticos, procesamiento de alimentos y bebidas, transporte de cultivos de células y tejidos.
Resistencia a la temperatura: -70 to +52 °C
Dureza (durómetro shore A): 72
Densidad: 0,90
Certificaciones: Cumple con los criterios USP clase VI y FDA.