Guantes de sala limpia, neopreno, estériles, BioClean Suprene ™
Proveedor: Nitritex
BSNS-65 BSNS-70 BSNS-75 BSNS-60 BSNS-80 BSNS-90 BSNS-85
112-3338EA 696 EUR
112-3338 112-3339 112-3340 112-3337 112-3341 112-3343 112-3342
Guantes de sala limpia, neopreno, estériles, BioClean Suprene ™
Guantes
Estos guantes con forma anatómica se procesan para garantizar la compatibilidad con ISO Clase 4 y EU GMP Grado A. Gracias a su excelente resistencia y estiramiento, estos guantes son la opción ideal para usar dentro de aisladores.
  • Estéril, sin polvo
  • Sin látex para eliminar las alergias al látex de tipo 1
  • Manguito enrollado y superficie texturizada para aumentar la tactilidad
  • Permite llevar doble guante con un buen agarre
  • El neopreno da fuerza y durabilidad
  • Excelentes propiedades de ESD
Adecuado para su uso en salas limpias de Clase 10, ISO 4 o M2.5 y EU GMP Grado A.
EN 374, EN 455, ASTM D 6978-05 tested; Cat. III, AQL 1,5
Certificaciones: EN 455-2, EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III
Adecuado para el contacto con todos los alimentos. Reglamentos (CE)1935/2004 y (CE) 2023/2006.
Probado contra el estándar de permeación ASTM D6978-05 para fármacos citotóxicos.
Envase: Un par de puños por pack interno que luego es sellada en una bolsa de PE EasyTear™. Diez bolsas están selladas en una bolsa exterior de PE y el revestimiento del cartón contiene 20 bolsas exteriores.