Tapones con conexiones dobles tipo oliva, para botellas, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
DS2167-0001 DS2167-0002
216-8921EA 73.2 EUR
216-8921 216-8922
Tapones con conexiones dobles tipo oliva, para botellas, Nalgene®
Tapas Tapones de botellas
PP, blanco, autoclavable.
  • Con oliva a ambos lados para acoplar tubos dentro y fuera del contenedor
  • Los tapones están preperforados para facilitar el montaje seguro
Adecuado para transferencia aséptica de líquidos.