Sodio cloruro para ablandamiento de aguas
Proveedor: SMEG
Sinónimos: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
980103 SALE
SMEG980103EA 47.4 EUR
SMEG980103 SMEGSALE
Sodio cloruro para ablandamiento de aguas
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Número MDL: MFCD00003477
Núm. CAS: 7647-14-5