Tampones para PCR
Proveedor: VWR Chemicals
733-1349EA 21.8 EUR
733-1349 733-1352 733-2303
Tampones para PCR
Reactivos de ácidos nucleicos End-point PCR Enzymes and Kits
Un sistema de tampón óptimo es fundamental para el correcto rendimiento de una PCR. Los kits de DNA polimerasa Taq de VWR® incluyen normalmente dos tampones diferentes, el tampón principal y el tampón extra, que se adaptan a las diferentes necesidades de la PCR. Todos los tampones contienen Tris y 15 mM de MgCl₂ (concentración final de 1,5 mM de MgCl₂). Para facilitar la optimización se incluye MgCl₂ adicional en un vial independiente.
Tampón principal: el tampón principal (NH4+) ofrece una excelente señal de amplificación (alto rendimiento) y reduce la necesidad de optimizar la concentración de Mg2+ o la temperatura de hibridación en la mayoría de sistemas cebador-molde.
Tampón extra: se trata de un tampón tradicional de potasio (K+). El tampón extra favorece una elevada especificidad. Puede ser necesaria una cuidadosa optimización de las temperaturas de hibridación del cebador y de las concentraciones de Mg2+.
Tampón combinado: el tampón combinado es una mezcla patentada de K+ y NH4+. Combina una elevada especificidad con un buen rendimiento del producto y gran tolerancia a la optimización de las temperaturas de hibridación del cebador y a las concentraciones de Mg2+ gracias a su equilibrada fórmula de amonio-potasio.
Tampones para moldes ricos en GC: junto con VWR® TEMPase, los tampones GC favorecen unos excelentes resultados de amplificación con dianas de diversos grados de contenido de GC. Esto confirma que la elección del tampón es crucial para el éxito de la amplificación.