Guantes para sala limpia, nitrilo, Nitrilite® 93-311
Proveedor: Ansell
93-311/6.5-7 93-311/7.5-8 93-311/8.5-9 93-311/9.5-10
112-0455EA 369 EUR
112-0455 112-0456 112-1165 112-0461
Guantes para sala limpia, nitrilo, Nitrilite® 93-311
Guantes
Estos guantes ambidiestros sin silicona se producen en un ambiente controlado. Presentan niveles excepcionalmente bajos de extraíbles y partículas para una excelente protección del producto.
  • No estériles, sin polvo, y con textura en las puntas de los dedos
  • Libre de proteínas de látex, previniendo el riesgo de alergias
  • Excelente resistencia a la perforación y a los productos químicos
  • Propiedades eléctricas óptimas
Adecuado para su uso en salas limpias de clase 100, ISO 5 o M3.5.
Ideal para una amplia gama de sectores industriales, desde la electrónica hasta los talleres de pintura en la fabricación de automóviles y las biotecnologías.
Pureza: <2400 partículas/cm²
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Cat. III; AQL 2,5
Envase: 50 guantes por bolsa de polietileno, 2 bolsas de polietileno por bolsa de polietileno, 10 bolsas de polietileno por caja. 1,000 guantes por caja. Todos los envases y etiquetas se imprimen con tinta resistente al IPA. Los guantes tienen doble bolsa para un control superior de la contaminación. Empaquetado en una sala limpia de la clase 100.