Cut resistant gloves, A620
Proveedor: Portwest
A620GRRXL A620GRRS A620GRRXXL A620GRRM A620GRRXS A620GRRL
PRTWA620GRRXLEA 65.3 EUR
PRTWA620GRRXL PRTWA620GRRS PRTWA620GRRXXL PRTWA620GRRM PRTWA620GRRXS PRTWA620GRRL
Cut resistant gloves, A620
Guantes
These seamless HPPE/glass fibre gloves with a palm PU coating provide dexterity, cut resistance and good grip.
  • Smooth PU coating for increased abrasion resistance
  • Palm dipped to increase dexterity and ventilation
  • 100% breathable seamless liner
  • 13 gauge liner for a perfect fit
  • Low linting construction for minimal contamination
Certificaciones: EN 388:2016 (4241BX), EN 407 (X1XXX).
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo A620
Environmentally Preferable
Ambidiestro/Específico para cada mano Específico para cada mano
Desechable / Reutilizable Reutilizable
Material del revestimiento HPPE
Acabado ¾ coating
Calibre 13
Tipo de puño Puño elástico
Normativa EN EN 388:2016 (4241BX), EN 407 (X1XXX)