Mono resistente a los productos químicos, Tyvek® 800 J, modelo TJ 198 Ta
Proveedor: DuPont
TJ198TWHXL0025 TJ198TWH3X0025 TJ198TWHSM0025 TJ198TWHMD0025 TJ198TWHLG0025 TJ198TWH2X0025 TJ198TWH4X0025 TJ198TWH5X0025 TJ198TWH6X0025 TJ198TWH7X0025
DUPOTJ198TWHXL0025EA 446 EUR
DUPOTJ198TWHXL0025 DUPOTJ198TWH3X0025 DUPOTJ198TWHSM0025 DUPOTJ198TWHMD0025 DUPOTJ198TWHLG0025 DUPOTJ198TWH2X0025 DUPOTJ198TWH4X0025 DUPOTJ198TWH5X0025 DUPOTJ198TWH6X0025 DUPOTJ198TWH7X0025
Mono resistente a los productos químicos, Tyvek® 800 J, modelo TJ 198 Ta
Prendas desechables
Esta prenda robusta pero ligera se beneficia del uso de una 'tecnología impermeable' específica para lograr una barrera efectiva contra muchos productos químicos inorgánicos a base de agua de baja concentración (incluso bajo presión) y partículas peligrosas de pequeño tamaño, así como la repelencia al aceite.
  • Tratamiento antiestático en el interior.
  • Robusto pero ligero (<300 g)
  • Capucha, cremallera Tyvek® y solapa de cremallera autoadhesiva para una mayor protección
  • La solapa de la barbilla auto-adhesiva para el sellado del traje a la mascarilla
  • Cara, muñecas y tobillos elásticos, así como cinturón elástico pegado para un buen ajuste.
  • Lazos para los pulgares para evitar que las mangas se suban
  • Costuras cosidas y sobrecintadas (naranja) para protección y fuerza
Ideal para su uso en aplicaciones muy húmedas que requieran protección química, líquida y/o repelente al aceite. Las actividades típicas incluyen la limpieza industrial, el trabajo en instalaciones petroquímicas, en alcantarillas y en operaciones de mantenimiento.
Peso: 59 g/m²
Color: Blanco (costuras naranjas)
Certificaciones: EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126, Tipo 3-B (se requiere cinta adicional de puños, tobillos, capucha y solapa con cremallera para lograr la estanqueidad a los líquidos Tipo 3); Tipo 4-B / 5-B / 6-B; Cat. III
Envase: 25 por caja, embalado individualmente.