Calcetines ignífugos, alta visibilidad, Bizflame™ Multi, FR62
Proveedor: Portwest
FR62YNRL FR62YNRM FR62YNRS FR62YNRXL FR62YNRXXL
PRTWFR62YNRLEA 154 EUR
PRTWFR62YNRL PRTWFR62YNRM PRTWFR62YNRS PRTWFR62YNRXL PRTWFR62YNRXXL
Calcetines ignífugos, alta visibilidad, Bizflame™ Multi, FR62
Ropa de trabajo
Estos pantalones están confeccionados con 99% algodón entretejido con un 1% de fibras de carbono con un acabado de fluorocarbono. Ha sido desarrollado para proporcionar alta visibilidad, protección contra llamas, soldadura, arco eléctrico y antiestática, al tiempo que ofrece comodidad garantizada al usuario.
  • Cinta reflectante resistente al fuego en la parte inferior de las piernas para mejorar la visibilidad.
  • Cremallera frontal de latón oculta
  • Un bolsillo trasero con solapa, bolsillos para rodilleras, un bolsillo inferior para herramientas con solapa
Peso: 345 g/m²
EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1), EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2), EN 1149-5, EN ISO 20471 (Class 2), EN 61482-1-2 (Class 1), EN 13034 (Type 6)
Certificaciones: EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1), EN ISO 11611 Clase 1 (A1+A2), EN 1149-5, EN ISO 20471 (Clase 2), EN 61482-1-2 (Clase 1), EN 13034 (Tipo 6)