VWR®, Botellas de muestreo de agua, estériles
Proveedor: VWR Collection
331-0256EA 259 EUR
331-0256 331-0275 331-0277 VWRI331-0256.1 VWRI331-0267.1 VWRI331-0268.1 VWRI331-0269.1 VWRI331-0270.1 VWRI331-0271.1 VWRI331-0272.1 VWRI331-0273.1 VWRI331-0274.1 VWRI331-0275.1 VWRI331-0276.1 VWRI331-0277.1
VWR®, Botellas de muestreo de agua, estériles
Frascos Frascos para muestreo de agua
PET virgen, grado alimentos, con tapón de PP.
  • Tapones de diferentes colores para una identificación sencilla del test
  • Precinto de seguridad para garantizar la integridad del muestreo
  • Trazabilidad completa, números de lote y numero individual de botella en cada etiqueta
  • Completamente reciclables
  • Diámetro del tapón: 32 mm
Botellas ligeras y resistentes. Los tapones están diseñados para evitar la contaminación. Botellas con y sin tiosulfato. La forma rectangular permite ahorrar espacio de almacenamiento.
Tapón azul: para agua natural y no clorada sinMore Product Information