Medidores multiparamétricos portátiles, 3320
Proveedor: WTW
2FA310 2FA311 2FA312 2EA310 2EA312
665-0319EA 1740 EUR
665-0319 665-0320 665-0321 665-0313 665-0315
Medidores multiparamétricos portátiles, 3320
Medidores electroquímicos Medidores de pH
Multi 3320: Este medidor avanzado cuenta con dos entradas para la medición simultánea de pH y conductividad, o pH y oxígeno disuelto. Es perfecto para mediciones en aguas subterráneas y superficiales, acuiculturas y aguas residuales.
  • LCD retroiluminado para mostrar dos mediciones al mismo tiempo
  • Carcasa robusta e impermeable (IP 67)
  • Memoria con funcionalidad de registro de datos entre 1 s y 60 min
  • Todas las entradas cumplen con GLP con la hora, la fecha y el número de identificación seleccionable
  • La interfaz USB impermeable permite una transferencia de datos rápida y fácil
pH/Cond 3320: este medidor portátil cuenta con dos entradas para la medición simultánea de conductividad y pH o ISE u ORP. Es ideal para casi todas las aplicaciones en química de procesos, ciencias de la vida, aplicaciones de alimentos y bebidas, así como para la industria farmacéutica (medición del pH y la conductividad de acuerdo con los estándares de la farmacopea).
This advanced meter features two inputs for the simultaneous measurement of pH and conductivity, or pH and dissolved oxygen. It is perfect for measurements in ground and surface water, aquacultures and waste water.
Información para pedidos: Los instrumentos individuales se suministran con manual, CD-ROM, baterías y cable USB. Los medidores también están disponibles en conjuntos que incluyen sensores y accesorios.