Armarios de almacenamiento de seguridad, tipo 90, S-PHOENIX-90
Proveedor: asecos
30313001 30313002 30314001 30314002 30233001 30233002 30118001 30118002 30234001 30234002 30207001 30207002
MSGA30313001EA 2737 EUR
MSGA30313001 MSGA30313002 MSGA30314001 MSGA30314002 MSGA30233001 MSGA30233002 MSGA30118001 MSGA30118002 MSGA30234001 MSGA30234002 MSGA30207001 MSGA30207002
Armarios de almacenamiento de seguridad, tipo 90, S-PHOENIX-90
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Armarios de seguridad a prueba de fuego, clasificados tipo 90 (resistente al fuego hasta 90 minutos).
  • Puertas plegables que ahorran espacio
  • Elementos de seguridad ensamblados fuera del compartimiento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión
  • Sistema de detención de puerta abierta (opcional), retiro o almacenamiento conveniente y seguro de los contenedores
  • Puertas con cerradura de cilindro (posibilidad de integración en un sistema de cierre)
  • Ayudas de ajuste para compensar las irregularidades del suelo
  • Conductos de aire integrados