Bureta de titración con protector antiastillamiento, LaboPlast®
Proveedor: BURKLE
9695-3025 9695-3050 9695-3015
612-5501EA 106 EUR
612-5501 612-5502 612-5500
Bureta de titración con protector antiastillamiento, LaboPlast®
Buretas
Esta bureta de valoración con protección contra astillas es una bureta de acción rápida con rayas Schellbach basada en el diseño del Dr. Schilling con extracción automática del punto cero y armadura de dosificación Bürkle.
  • Bureta con revestimiento protector antiastillamiento
  • Ajuste para "Ex"
  • Bureta de vidrio borosilicatado 3.3
  • Antirrotura y resistente a las sustancias químicas
  • Asiento seguro
  • Pico preciso, gotas minúsculas
  • Piezas en contacto con el medio: PE, PP, caucho natural, vidrio borosilicatado
La bureta de vidrio tiene un revestimiento de plástico que mejora la resistencia a la rotura y al astillamiento. Esta bureta es mucho menos susceptible a la rotura que una bureta convencional.
La armadura de dosificación de Bürkle permite una dosificación precisa y una valoración fina exacta con sólo pulsar un botón o un microtornillo, y hay una descarga precisa a través del chorro de descarga.