Monos resistentes a productos químicos, Tychem® 4000 S, modelos CHZ5 / CHZ6
Proveedor: DuPont
SLCHZ5TWH00/L SLCHZ5TWH00/M SLCHZ5TWH00/S SLCHZ5TWH00/XL SLCHZ5TWH003XL SLCHZ5TWH00XXL SLCHZ6TWH16/L SLCHZ6TWH16/M SLCHZ6TWH16/S SLCHZ6TWH16/XL SLCHZ6TWH163XL SLCHZ6TWH16XXL
113-7968EA 963 EUR
113-7968 113-7967 113-7966 113-7969 113-7971 113-7970 113-7974 113-7973 113-7972 113-7975 113-7977 113-7976
Monos resistentes a productos químicos, Tychem® 4000 S, modelos CHZ5 / CHZ6
Prendas desechables
Estas prendas están hechas de un tejido ligero, flexible y duradero (<700 g por prenda) que consiste en una película de barrera química laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Consiguen una barrera a la permeabilidad de una amplia gama de productos químicos inorgánicos y orgánicos.
  • Capucha, cremalleras dobles y solapas dobles para una mayor estanqueidad, solapa exterior con cinta adhesiva y solapa de barbilla integrada
  • Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un ajuste óptimo, presillas para los pulgares para evitar que las mangas se suban.
  • Costuras cosidas y sobrecintadas con cinta de barrera para protección y fuerza
  • Puños dobles para una buena compatibilidad con el guante
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior
  • Disponible con o sin calcetines y botas.
Tychem® 4000 S es ideal para el manejo de químicos, operaciones de limpieza ambiental y respuesta de emergencia. Es adecuado para su uso en una variedad de industrias, incluyendo petróleo y gas, ingeniería química, y para su uso por equipos de respuesta a materiales peligrosos y otros servicios de emergencia.
Peso: 124 g/m²
Color: Blanco
Certificaciones: (EU) 2016/425, Tipo 3B/4B/5B/6B, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, Cat. III
Envase: 20 por caja, embalado individualmente.