Gafas de seguridad, IRI-s
Proveedor: Bollé Safety
IRIPSI IRIDPSI2.5 IRIPSF IRIDPSI1.5 IRIDPSI3 IRIDPSI2
111-1751EA 15.7 EUR
111-1751 111-1756 111-1750 111-1753 111-1755 111-1754
Gafas de seguridad, IRI-s
Gafas
Estas gafas de seguridad universales son ultra modulares y adaptables a cada individuo gracias al puente de B-Flex con memoria de forma.
  • Patilla regulable en inclinación, antideslizante y ergonómica
  • Puente suave B-Flex totalmente ajustable que se adapta perfectamente a todas las caras gracias a su material con memoria
  • Revestimiento anti vaho (en ambos lados de las lentes) evita el empañamiento en las condiciones mas difíciles
  • Tambén está disponible con letes de correción de dioptrías
  • Disponible con o sin zona de lectura (versión clara solamente)
Peso: 27 g
Certificaciones: EN 166, EN 170