Guantes resistentes a cortes, Check & Go Green PU 5
Proveedor: HONEYWELL SAFETY
2332545/8 2332545/10 2332545/7 2332545/9 2332545/11
112-4657EA 0 EUR
112-4657 112-4654 112-4656 112-4658 112-4655
Guantes resistentes a cortes, Check & Go Green PU 5
Guantes
Estos guantes tejidos con poliamida/fibras de HPPE/elastano y fibras de vidrio (exterior) tienen un revestimiento verde de poliuretano en la palma. Idóneos para manipular objetos afilados en un entorno aceitoso o grasiento.
  • El grosor del tejido (calibre 13) ofrece una buena protección, limita la penetración de suciedad y facilita la manipulación
  • Reverso ventilado que optimiza la transpirabilidad
  • Revestimiento de poliuretano en la palma y las puntas de los dedos que proporciona una resistencia excepcional a las abrasiones y protege del aceite
  • Fibra compuesta completamente protegida por poliamida que aumenta la resistencia a los cortes
  • Codificación por colores en la parte superior de la mano y revestimiento de color que ayuda al director de seguridad y a los trabajadores a reconocer visualmente el nivel de protección frente a cortes
Áreas típicas de aplicación: automoción y fabricación de piezas, edificación y construcción de aviación, restauración, energía o electricidad, industria del vidrio, industrias metalúrgicas y papeleras, logística y mantenimiento.
Gauge: 13
Colour: White/green
EN 388 (4543); Cat. II
Certificaciones: EN 388:2016 (3X43C); Cat. II