Buretas, llave de paso recta, MBL®.
Proveedor: SciLabware
BRB070P BRB074P BRB050P BRB056P BRB058P BRB060P BRB076P BRB075P BRB077P
BIBBBRB070PEA 43.6 EUR
BIBBBRB070P BIBBBRB074P 612-0351 612-0352 612-0353 612-0354 BIBBBRB076P BIBBBRB075P BIBBBRB077P
Buretas, llave de paso recta, MBL®.
Buretas
Vidrio de borosilicato con llave intercambiable, clase B.
  • Graduaciones en esmalte azul de fácil lectura
  • Llave/clave de paso de 1,5 mm
  • Elección de llave de vidrio o de llave de paso de PTFE sin grasa
* buretas equipadas con tapas de embudo para facilitar el llenado.
Certificaciones: DIN EN ISO 385