Gafas de seguridad, uvex astrospec 2.0
Proveedor: UVEX
9164.387 9164.065 9164.275 9164.187 9164.285
111-1667EA 28 EUR
111-1667 111-1641 111-1642 UVEX9164.187 111-2401
Gafas de seguridad, uvex astrospec 2.0
Gafas
Nuevas y modernas gafas con lentes de policarbonato que ofrecen una gran panorámica con protectores laterales integrados y envoltentes alrededor de las patillas.
  • Los terminales de la patilla suaves garantizan un ajuste seguro y libre depresión, incluso cuando se utiliza durante largo tiempo
  • Muy confortables en todo tipo de cara gracias a las varillas flexibles 2K y la inclinación
  • Ventilación con sellado laberíntico que ayuda a mejorar el clima de alrededor de los ojos para una mayor comodidad
  • Lente de policarbonato panorámica con protectores laterales integrados para una cobertura óptima de los ojos
  • Plegables
Certificaciones: EN 160, EN 170